Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables adaptables sur flacons Dispensette™ S
Les distributeurs analogiques adaptables sur flacons Dispensette™ S sont dotés d’un “piston flottant” qui réduit l’effort requis pour la distribution et empêche l’usure des pièces. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume. Conçus pour les applications de distribution générales.
Marque: BRAND™ 4600160
494.43 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21800" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.78300kg
Includes: Tube de décharge, outil de montage / d’étalonnage de la vanne, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Description
- Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
- Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
- Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
- Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
- Réglage du volume sûr grâce au suivi interne encadré (instruments analogiques réglables)
- Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
- Facile à étalonner et à ajuster pour garantir la conformité aux directives BPL
- Démontage facile pour le nettoyage
- Vanne de remplissage et de décharge avec ampoule de sécurité remplaçable (se verrouille lorsque le tube de décharge n’est pas assemblé)
- Le bloc-vanne pivotant à 360° permet à l’utilisateur d’avoir l’étiquette du flacon en face de lui
- Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
- Marquage DE-M
Prestations de service
Un an
Spécification
0.5 % (250 μl) | |
À 121°C | |
Rouge | |
5-50 ml | |
Applications : Distribution des réactifs agressifs, y compris des bases et des acides concentrés comme le H3PO4, le H2SO4 (sauf par ex. : HCl, HNO3 et HF), des solutions salines ainsi que de nombreux solvants organiques |
Distributeur | |
ISO 9001 | |
Sans vanne de recirculation | |
Analogique | |
1.0 ml |