Learn More
Poulten Graf™ Distributeurs Fortuna Polyfixes
Précision atteinte grâce à la micropipette Volac Smart™. La micropipette à volume variable Volac Smart™ Poulten Graf™ est idéale pour le pipetage d’une petite quantité d’échantillons liquides en laboratoire.
Marque:  Poulten Graf™ 101 07148
Code produit. 11762358
  • 310.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Piston revêtu de PTFE
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
  • Adaptateur Fix en PP
  • Bloc-vanne en PP
Spécification
Spécification
Distributeurs Fortuna Polyfix
50 ml
0,025 kg
NS 12/21