Learn More
Fisherbrand™ Embouts de distributeur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
1.25mL
2,5 ml
5,0 mL
5 ml
12,5 ml
25 mL
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 ml |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | ISO 8655 |
| À utiliser avec (application) | Pour la distribution de liquides à viscosité élevée et haute pression de vapeur |
| Type de produit | Pointe du distributeur |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |