Learn More
Bode Chemie™ Dismozon™ Plus
Nettoyant désinfectant de surface actif Dismozon™ Plus Oxygen. Les granulés sont en particulier pour les surfaces fragiles et pour la désinfection finale.
Marque: Bode Chemie™ 9811872
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spectre d’activité complet comprenant l’activité virucide et les spores bactériennes
- Faible quantité de résidus
- Compatibilité extraordinaire avec les matériaux
- Homologué RKI (zone A/B)
- Application pratique dans un sac de dosage
- Spectre d’activité requis SARS CoV-2 : activité virucide limitée
Spécification
Granulé | |
Sachet de dosage | |
Nettoyage désinfectant des surfaces lavables dans les domaines et l’industrie médicaux | |
16 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X100 Dismozon plus (100 x 16gr Sachets)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Peroxyde organique Type G
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402-Stocker dans un endroit sec.
- P411-Stocker à une température ne dépassant pas °C/ °F.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate, tridecanol, amines