Learn More
Day Impex™ Comprimés de désinfectant virucide Virkon™
Nettoyez et désinfectez les équipements et les surfaces de travail en une seule étape. Les comprimés de désinfectant virucide Day Impex™ Virkon™ offrent le spectre le plus large comparé aux autres désinfectants.
511.00€ - 872.00€
Spécification
Type de produit | Désinfectant virucide |
---|---|
Forme | Comprimé |
À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et de l’équipement |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12318667
|
Day Impex™
330013 |
50 comprimés/cuve, 12 cuves/boîte |
872.00€
600 tablettes |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12328667
|
Day Impex™
330012 |
10 comprimés/cuve, 20 cuves/boîte |
511.00€
200 tablettes |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits avant leur utilisation.
- Très large spectre démontré par rapport à d’autres désinfectants - tests indépendants prouvant son efficacité contre les 18 familles de virus qui affectent l’homme et les animaux, y compris le SIDA (VIH) et l’hépatite B
- Excellent bactéricide et fongicide - nettoie et désinfecte les surfaces de travail et les équipements en une seule étape
- Peut être appliqué sous forme de poudre directement sur les déversements de sang et autres fluides corporels
- Se dissout facilement pour obtenir un désinfectant liquide
- Inodore, non irritant pour la peau et les yeux, phase vapeur non toxique, très faible toxicité orale
- Conforme aux exigences du COSHH, aucune limite d’exposition maximale requise
- Non corrosif, non blanchissant et biodégradable
- Toute maladie virale transmise par des surfaces ou des instruments contaminés par du sang infecté, des fluides corporels, des matières fécales ou de la salive peut être contrôlée par une application correcte. Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et des équipements.
Spécification
Désinfectant virucide | |
Comprimé | |
Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et de l’équipement |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- relyon virkon tablets
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), sulphamidic acid, benzenesulphonic acid, potas
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Day Impex™ Comprimés de désinfectant virucide Virkon™