Learn More
BRAND™ Vannes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ S
Vannes pour Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
Marque: BRAND™ 6732
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les vannes de décharge sont fabriquées à partir de composants en PFA / Boro 3.3 / céramique. La vanne de décharge Dispensette™ S est dotée d’un ressort de vanne en platine-iridium. La vanne de décharge Dispensette™ S Organic est dotée d’un ressort de vanne en tantale.
- Les vannes de décharge pour le distributeur Dispensette™ S Trace Analysis sont disponibles avec un ressort de vanne en platine-iridium ou en tantale pour des applications spécifiques (p. ex., vanne en Pt/Ir pour la distribution de HF). Disponibles en deux ou trois tailles : une pour les modèles de 1 ml et 2 ml ; une pour les modèles de 5 ml et 10 ml ; une pour les modèles de 25 ml, 50 ml et 100 ml
Spécification
Vanne de décharge | |
Translucide | |
Distribution de liquide | |
Valve de décharge uniquement |
Non autoclavable | |
ETFE, Céramique | |
Dispensette™ S pour analyse de traces Pt-Ir |