Learn More
BRAND™ Tubes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ S
Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S
Marque:  BRAND™ 708112
Code produit. 15549724
  • 108.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cône fin
  • Volume : 5 et 10 ml
  • Disponible avec ou sans vanne de recirculation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de décharge
Distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S
Pointe fine
5 et 10 ml
Vanne de recirculation