Learn More
BD Seringue en deux parties à embout Luer-Slip excentrique Discardit™
Pour applications stériles. La seringue deux pièces avec embout Luer-Slip excentrique BD Biosciences™ Discardit™ est un dispositif à usage unique.
Marque: BD 309110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stérile
- À usage unique
- Seringue en deux parties
- Luer-Slip
- Jetable
- Transparente
Spécification
Plastic | |
Sans aiguille | |
Seringue en 2 parties à embout Luer-Slip excentrique | |
0,5 ml | |
10 ml | |
Oui |
Transparent | |
Oui | |
Oui | |
100/boîte | |
Luer-Slip excentrique | |
Stérile |