Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE en forme de disque
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9mm
10mm
20 mm
30 mm
Hauteur (métrique):
6mm
10mm
12 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes |
| Hauteur (métrique) | 6mm |
| Diamètre (métrique) | 10mm |
| Quantité | 5/boîte |