Learn More
Lovibond™ Disque de comparaison
Le disque de comparaison Lovibond™ utilise une gamme de normes de correspondance des couleurs sans décoloration en verre pour la comparaison chimique des couleurs de test.
Marque: Lovibond™ 233930
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le disque comparateur Lovibond™ utilise une gamme de critères de correspondance de couleurs sans décoloration en verre pour la comparaison des couleurs du test chimique.
- Évaluation visuelle de l’échantillon, facile à utiliserFaire simplement tourner le disque pour faire correspondre les couleurs
- Normes sans décoloration en verre pour la longévité de l’utilisation
- Résistant aux chocs, résistant aux rayures
- Unités d’éclairage en option pour des conditions d’éclairage garanties 24 heures/jour
- Systèmes Nessleriser en option pour des longueurs de trajet optiques plus longues
- Plus de 400 disques de couleur sont disponibles pour le Comparator 2000+
- Les normes de couleur Lovibond™ s’appliquent exclusivement aux verres de couleur et de fond plat traversants
Spécification
Chlore | |
Comparator 2000+ | |
Disque comparateur de couleurs |
Disque 3/40K | |
0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mg/l |