Learn More
Lovibond™ Disque de comparaison
Le disque de comparaison Lovibond™ utilise une gamme de normes de correspondance des couleurs sans décoloration en verre pour la comparaison chimique des couleurs de test.
Marque:  Lovibond™ 283680
Code produit. 12784527
  • 196.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le disque comparateur Lovibond™ utilise une gamme de critères de correspondance de couleurs sans décoloration en verre pour la comparaison des couleurs du test chimique.
  • Évaluation visuelle de l’échantillon, facile à utiliserFaire simplement tourner le disque pour faire correspondre les couleurs
  • Normes sans décoloration en verre pour la longévité de l’utilisation
  • Résistant aux chocs, résistant aux rayures
  • Unités d’éclairage en option pour des conditions d’éclairage garanties 24 heures/jour
  • Systèmes Nessleriser en option pour des longueurs de trajet optiques plus longues
  • Plus de 400 disques de couleur sont disponibles pour le Comparator 2000+
  • Les normes de couleur Lovibond™ s’appliquent exclusivement aux verres de couleur et de fond plat traversants
Spécification
Spécification
Oxygène dissous
Comparator 2000+
Disque comparateur de couleurs
Disque NOE
0, 0,005, 0,01, 0,015, 0,03, 0,055, 0,08, 0,1, 0,12 ml/l