missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diroximel fumarate, MedChemExpress

Code produit. 16404296
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16404296

Marque: Medchem Express HY100375

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Diroximel fumarate (ALKS 8700) is an orally-active and well-tolerated monomethyl fumarate (MMF) prodrug in a controlled-release formulation. Diroximel fumarate is considered as active equivalent to its active metabolite dimethyl fumarate (DMF). Diroximel fumarate has a favorable safety and efficacy profile, has the potential for the study of multiple sclerosis (MS).

Diroximel fumarate (ALKS 8700) is an orally-active and well-tolerated monomethyl fumarate (MMF) prodrug in a controlled-release formulation. Diroximel fumarate is considered as active equivalent to its active metabolite dimethyl fumarate (DMF). Diroximel fumarate has a favorable safety and efficacy profile, has the potential for the study of multiple sclerosis (MS).

Spécification

Nom chimique ou matériau Diroximel fumarate
CAS 1577222-14-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H13NO6
Quantité 100 mg
Synonyme ALKS 8700 BIIB098
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (489.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN1C(CCC1=O)=O)/C=C/C(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 255.22
Poids de la formule 255.22
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis