Learn More
Mitutoyo™ Micromètre à lecture directe
Click to view available options
Plage:
de 0 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Micromètre à compteur
• Double graduation tambour et compteur avec affichage résolution 0,01mm
• Force de mesure 5 à 10 N
• Résolution 1μm, précision ±2μm
• Micromètre à compteur
• 0-25mm
• Inclus en coffret plastique.
• Double graduation tambour et compteur avec affichage résolution 0,01mm
• Force de mesure 5 à 10 N
• Résolution 1μm, précision ±2μm
• Micromètre à compteur
• 0-25mm
• Inclus en coffret plastique.
Spécification
Spécification
| Plage | de 0 à 25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.