Spécification
Nom chimique ou matériau | Diphenyltin sulfide |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3146 |
Poids de la formule | 304.97 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Forme physique | Poudre |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfure de diphénylétain, 99 % >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu