Learn More
Chlorure de diphénylphosphine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499233
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Diphenylphosphinic chloride is a reagent that is used in the synthesis of bidentate ligands and peptide coupling agents. It is used as flame retardants. It also act as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure diphénylphosphinique est un réactif utilisé dans la synthèse de ligands bidentates et d’agents de couplage des peptides. Il est utilisé en tant qu’agent ignifuge. Il s’utilise aussi comme adjuvant pharmaceutique.
Solubilité
Il se décompose à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à l’écart des bases fortes, à l’abri de l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les amines et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1499-21-4
Formule moléculaire C12H10ClOP
Poids moléculaire (g/mol) 236.63
Numéro MDL MFCD00002077
Clé InChI QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylphosphinic chloride, diphenylphosphinyl chloride, phosphinic chloride, diphenyl, diphenylphosphinoyl chloride, chlorodiphenylphosphine oxide, dpp-cl, unii-5gp30gy04v, diphenyl phosphinic chloride, diphenylphosphinochloridic acid, diphenylphosphinic acid chloride
CID PubChem 73910
Nom IUPAC [chloro(phényl)phosphoryl]benzène
SMILES ClP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylphosphinic chloride
Point de fusion ∼20°C
Densité 1.242
Point d’ébullition 210°C to 212°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.609
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes with water.
Poids de la formule 236.64
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylphosphonic chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diphenylphosphinic chloride