Learn More
Oxyde de diphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025558
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4559-70-0
C12H11OP
202.19
MFCD00002079
ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
6327869
Oxo(diphényl)phosphanium
O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
4559-70-0
C12H11OP
202.19
MFCD00002079
ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
6327869
Oxo(diphényl)phosphanium
O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Used in the preparation of triarylphosphine oxides, and as asymmetric catalysts, preparation of alkenyldiphenylphosphine oxides, and Horner-Wittig reagents. It is a ligand for Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, Hydrophosphonylations and Suzuki-Miyaura Coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la préparation d’oxydes de triarylphosphine et comme catalyseurs asymétriques, la préparation d’oxydes d’alkényldiphénylphosphine et de réactifs Horner-Wittig. Il s’agit d’un ligand pour la réaction de couplage croisé Buchwald-Hartwig, les hydrphosphonylations et le couplage de Susuki-Miyaura.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diphenylphosphine oxide
Point de fusion 51°C to 56°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.2
Pourcentage de pureté 97%