Learn More
Diphénylméthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247110
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-81-5
Formule moléculaire C13H12
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Numéro MDL MFCD00004781
Clé InChI CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
CID PubChem 7580
ChEBI CHEBI:38884
Nom IUPAC benzylbenzène
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylmethane
Note relative au nom 99%
Point de fusion 24.5°C to 25.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 265.0°C
Point d’éclair 127°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2CH2
Indice de réfraction 1.5760 to 1.5780
Quantité 500 g
Beilstein 05, II, 498
Merck Index 15, 3362
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in liquid ammonia, freely soluble in alcohol, ether, chloroform,, hexane and benzene
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Nom du produit
Diphénylméthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >