Learn More
Ester 2-aminoéthylique d’acide diphénylborinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10552171
Ester 2-aminoéthylique d’acide diphénylborinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552171
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10552171
Marque: Thermo Scientific Acros 155420050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 524-95-8
Formule moléculaire C14H16BNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.10
Numéro MDL MFCD00014823
Clé InChI BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenyl
CID PubChem 1598
SMILES NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester
Note relative au nom 98%
Point de fusion 190.0°C to 194.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2BOCH2CH2NH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
Nom IUPAC 2-aminoethyl diphenylborinate
Poids de la formule 225.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466617 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2024 Catalog Number155420100,155420250,155420050
Numéro de lotA0461238 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog Number155420100,155420250,155420050
Numéro de lotA0457057 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2023 Catalog Number155420100,155420250,155420050
Numéro de lotA0456184 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/09/2023 Catalog Number155420100,155420250,155420050
Numéro de lotA0452067 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number155420100,155420250,155420050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Ester 2-aminoéthylique d’acide diphénylborinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >