Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diphénylamine, 99+ %, extra pure, indicateur Redox Code produit.: 10656052
Thermo Scientific Chemicals Diphénylamine, 99+ %, extra pure, indicateur Redox
Code produit. 10656052
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10656052
Marque: Thermo Scientific Chemicals 221921000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-39-4
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.23
Numéro MDL MFCD00003014
Clé InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
CID PubChem 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nom IUPAC N-phénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylamine
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 52.0°C to 54.0°C
Couleur Cuivré à Jaune
Point d’ébullition 302.0°C
Point d’éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2NH
Quantité 100 g
Beilstein 12, 174
Sensibilité (To nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 3347
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L. Other solubilities: soluble in alcohol and propyl alcohol, freely soluble in benzene, ether, glacial acetic, acid and carbon disulfide
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457791 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2023 Catalog Number221925000,221921000
Numéro de lotA0397830 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog Number221925000,221921000
Numéro de lotA0412353 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number221925000,221921000
Numéro de lotA0445169 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2022 Catalog Number221925000,221921000
Numéro de lotA0438815 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2022 Catalog Number221925000,221921000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Diphénylamine, 99+ %, extra pure, indicateur Redox >