Learn More
Diphényl phosphite, contient des quantités variables de phénol et (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10040790
Diphényl phosphite, contient des quantités variables de phénol et (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10040790
1 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10040790
Marque: Thermo Scientific Acros 117390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4712-55-4
Formule moléculaire C12H11O3P
Poids moléculaire (g/mol) 234.19
Numéro MDL MFCD00044497
Clé InChI CDXVUROVRIFQMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl phosphite, diphenyl phosphonate, phosphonic acid, diphenyl ester, diphenoxyphosphine oxide, diphenyl hydrogen phosphite, phosphorous acid, diphenyl ester, unii-5144js6xum, phosphonic acid diphenyl ester, phenyl phosphonate, pho 2hpo, phenyl phosphonate pho 2hpoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6327546
Nom IUPAC oxo(diphenoxy)phosphanium
SMILES C1=CC=C(C=C1)O[P+](=O)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl phosphite
Acidité 15mg KOH/g max.
Point de fusion 12°C
Densité 1.2170g/mL
Point d’ébullition 218°C to 219°C (26.0 mmHg)
Point d’éclair 176°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5O)2P(O)H
Indice de réfraction 1.5565 to 1.5585
Quantité 1 kg
Beilstein 06, I, 94
Fieser 04,210
Gravité spécifique 1.217
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 234.19
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0271654 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2022 Catalog Number117390050,117395000,117390010
Nom du produit
Diphényl phosphite, contient des quantités variables de phénol et (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals >