Learn More
Phosphate de diphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.60€ - 358.79€
Identifiants chimiques
CAS 838-85-7
Formule moléculaire C12H11O4P
Poids moléculaire (g/mol) 250.19
Numéro MDL MFCD00003033
Clé InChI ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
CID PubChem 13282
Nom IUPAC diphenoxyphosphinic acid
SMILES OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11361517
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02121.06
5 g
40.60€
5g
11371517
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02121.14
25 g
124.62€
25g
11381517
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02121.22
100 g
358.79€
100g
Description
Description
Diphenyl phosphate is used in the manufacture of phosphoric acid diesters such as triphenyl phosphate, trixylenyl phosphate, isodecyl diphenyl phosphate, cresyl diphenyl phosphate and isopropylphenyl diphenyl phosphate. It is widely used as a protective agent for hydroxyl group in organic synthesis. It finds application as an additive for paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de diphényle est utilisé dans la fabrication de diesters d’acide phosphorique tels que le phosphate de triphényle, le phosphate de trixylényle, le phosphate de diphényle d’isodécyle, le phosphate de diphényle de crésyle et le phosphate de diphényle d’isopropylphényle. Il est largement utilisé comme agent protecteur pour le groupe hydroxyle dans la synthèse organique. Il s’utilise comme additif pour les peintures et les revêtements.
Solubilité
Soluble dans le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-657-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TC5470000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Phosphate de diphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals