Learn More
Diséléniure de diphényl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10784294
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1666-13-3
Formule moléculaire C12H10Se2
Poids moléculaire (g/mol) 312.15
Numéro MDL MFCD00003001
Clé InChI YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl diselenide, diselenide, diphenyl, phenyl diselenide, 1,2-diphenyldiselane, diphenyldiselenide, bis phenylselenide, phenyldiselanyl benzene, diphenyldiselane, ccris 9227, acmc-209duq
CID PubChem 15460
Nom IUPAC (Phényldisélanyl)benzène
SMILES [Se]([Se]C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl diselenide
Point de fusion 60.0°C to 63.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2Se2
Quantité 100 g
Beilstein 06, 346
Fieser 05,272; 06,235; 07,136; 09,199; 10,170; 11,219; 13,125; 16,152; 17,352
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.
Poids de la formule 312.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline