Learn More
Diphényle(4-pipéridinyle)méthanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407798
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15407798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61281.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 115-46-8 | C18H21NO | 267.372 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-46-8
Formule moléculaire C18H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 267.372
Numéro MDL MFCD00066980
Clé InChI ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
CID PubChem 15723
Nom IUPAC Diphényl(pipéridine-4-yl)méthanol
SMILES C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl(4-piperidinyl)methanol
Point de fusion 160°C to 163°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Merck Index 13,895
Poids de la formule 267.37
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide