Learn More
Chlorhydrate de diphénhydramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-121609 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10193581
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 147-24-0 | C17H22ClNO | 291.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-24-0
Formule moléculaire C17H22ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 291.82
Numéro MDL MFCD00012479
Clé InChI PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
CID PubChem 8980
ChEBI CHEBI:4637
Nom IUPAC hydrogen [2-(diphenylmethoxy)ethyl]dimethylamine chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenhydramine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 168°C to 172°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 3339
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L. Other solubilities: 500g/L ethanol
Poids de la formule 291.82
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux adhérents
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenhydramine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.