Learn More
Phtalate de dipentyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4510664 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10778352
Marque: Thermo Scientific Acros 357360250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 131-18-0 | C18H26O4 | 306.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-18-0
Formule moléculaire C18H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 306.4
Clé InChI IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
CID PubChem 8561
ChEBI CHEBI:34680
Nom IUPAC dipentyl benzène-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipentyl phthalate
Point de fusion -55.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0230g/mL
Point d’ébullition 342.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C(O)OC5H11)2C6H4
Indice de réfraction 1.4885 to 1.4905
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.023
Poids de la formule 306.4
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dipentyl phthalate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.