Learn More
YSI™ Cellules de conductivité en plastique à immersion
Cellule de conductivité en plastique ABS à immersion YSI pour une utilisation avec les conductimètres YSI (vendus séparément).
Marque: YSI™ 003252
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
La cellule à immersion nécessite un adaptateur de cellule (vendu séparément).Spécification
1 cm-1 | |
Instrument de mesure 3200 | |
0,5 in | |
5,74 in | |
146 mm | |
ABS | |
Oui |
Les instruments de mesure de la conductivité électrique (CE), également appelés conductimètres, sont utilisés dans les laboratoires de recherche et dans diverses applications industrielles, telles que les analyses de qualité de l’eau, le traitement des eaux usées, la culture hydroponique, l’agriculture, l’aquaculture et la fabrication de cosmétiques. | |
Mini-DIN 7 broches | |
13 mm | |
48 po | |
1,2m | |
Conductivité |