Learn More
Justrite™ Cuve d’immersion pour le nettoyage des pièces
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
13,7 in
13,75 in
Hauteur (impériale):
13 po
Poids (impériale):
10 lb
12 lb
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le réservoir de type paillasse avec couvercle à commande manuelle reste ouvert pendant le lavage des pièces
- Le lien fusible fond à 74°C (165°F) et ferme le couvercle en cas d’incendie
- Le modèle spécial résistant à la corrosion de 5 gal est doté de revêtements en polyéthylène dans la partie supérieure et le réservoir pour une utilisation avec des produits chimiques corrosifs et agressifs
- Tous les modèles sont construits en acier de calibre 24, avec un revêtement sans plomb
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM, TUV |
| Type de produit | Cuve d’immersion |
| Type de bouchon | Bouchon manuel |
| Capacité (impériale) | 5 gal. |
| Capacité (métrique) | 19L |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Pour laver ou tremper des pièces dans des liquides inflammables |
| Matériau | Acier |
| Finition | Peinture en poudre |
| Comprend | Couvercle à fermeture automatique |
| Afficher plus |