Learn More
Justrite™ Cuve d’immersion
Marque:  Justrite™ 27613
Code produit. 11963639
  • 214.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bac de lavage acier
• Pour nettoyage et dégraissage de pièces avec des solvants inflammables
• Confine le contenu en cas d'incendie
• Agrément TÜV/GS
• Le couvercle est bloqué en position haute pendant le nettoyage
• En cas d'élévation de température supérieure à 70°C, un thermofusible provoque la fermeture du bac et confine les produits inflammables. Poignées latérales de transport
• Agrément FM/UL pour les bidons acier laqué
• En accessoire, panier perforé de trempage pour immersion puis séchage de petites pièces
• Bac de lavage acier laqué
• Bac de lavage acier laqué
Spécification
Spécification
13 L