Learn More
Solution de dioxane, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12940404 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Notes de qualité de la pureté:
Eu Ph Ref: 1032001
Eu Ph Ref: 1032002
Conditionnement:
100mL
Code produit. 12940404
Marque: Fisher Chemical RP 066 100
This item is not returnable. View return policy
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Specifications
Nom chimique ou matériau Dioxan stock solution.
Conditionnement Flacon
Notes de qualité de la pureté Eu Ph Ref: 1032001
Type Étalons de spectrométrie de masse
Quantité 100 mL
Qualité Eu. Ph.
compliance-icons
Product Identifier
  • Dioxan stock solution. European Pharmacopoeia Ref: 1032001
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4-dioxane