Learn More
Thermo Scientific™ Pompe quaternaire standard UltiMate™ LPG-3400SD
Optimisez la flexibilité sur un large éventail d’applications HPLC/UHPLC avec le plus grand choix de dosages et de mélanges de solvants grâce à cette pompe rapide et compatible avec l’UHPLC.
Marque: Thermo Scientific™ 5040.0031
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
Pour une grande flexibilité sur toute une gamme d’applications LC analytiques, avec le plus grand choix de dosages et de mélanges de solvants, la pompe quaternaire standard Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ LPG-3400SD est la pompe idéale. Quatre solvants maximum peuvent être utilisés pour un meilleur confort de mise au point de méthodes, de nettoyage du système et de préparation de solvants. Pouvant prendre en charge des pressions jusqu’à 62 MPa (9 000 psi, 620 bar) à des débits jusqu’à 10 ml/min, les pompes SD UltiMate 3000 excellent dans les applications LC standard tout en offrant une compatibilité totale avec les séparations UHPLC rapides.
Utilisation recommandée
La pompe LPG-3400SD convient parfaitement à la mise au point de méthodes, ainsi qu’à la recherche analytique et aux analyses courantes dans les industries pharmaceutique, agro-alimentaire et environnementale. Elle prend en charge les colonnes courtes à granulométrie inférieure à2 µm, ce qui permet des analyses plus rapides et une plus faible consommation de solvant.Transfert de méthode simple
Les pompes UltiMate 3000 SD et les pompes de séparation rapide (RS), ainsi que les configurations de système, offrent les mêmes délais de gradient et volumes de colonne supplémentaire. Cela simplifie le transfert de méthodes entre les laboratoires de mise au point de méthodes, qui utilisent en commun des pompes UHPLC, et entre les laboratoires de QC et de production grâce à leurs configurations standard de pompes LC.Caractéristiques
- Principe de fonctionnement à double piston en série, dosage de gradient basse pression
- Vaste plage de débits de fonctionnement de 200 µl/min à 10 ml/min, avec grande précision du débit
- Prise en charge de pressions de fonctionnement pouvant atteindre 62 MPa (9 000 psi /620 bar)
- Technologie Thermo Scientific™ SmartFlow™ pour compenser automatiquement la compressibilité ; aucun réglage manuel de solvant nécessaire
- Vaste gamme de volumes de mélange Thermo Scientific™ SpinFlow™ pour équilibrer parfaitement le volume de délai de gradient avec l’efficacité du mélange
- Dégazage sous vide fiable à l’aide d’un dégazeur interne à micro membranes et à quatre canaux
- Lavage actif du joint d’étanchéité arrière pour optimiser la durée de vie des joints et le temps de disponibilité de la pompe
Spécification
Pompe standard quaternaire LPG-3400 SD | |
Dosage basse pression | |
62 MPa | |
<70 dB(A) à 1 m de distance | |
Prise en charge complète de la qualité des instruments Thermo Scientific Dionex AutoQ, de l’état de qualité et de la surveillance du bien-être du système. Tous les paramètres du système sont consignés dans le journal d’audit Chromeleon. | |
2 entrées numériques, 2 sorties de relais | |
4 | |
Concentrateur USB avec 3 prises intégrées | |
±0,5 % (pleine échelle) | |
4 canaux intégrés | |
16,5 po | |
6,3 po | |
20 po. | |
29,8 lb | |
100-120 V, 60 Hz ; 200-240 V, 50 Hz |
±0,1 % | |
10,0 ml/min. | |
Serial Dual-Piston Quaternary Analytical Pump | |
Connecteur D-Sub à 15 broches pour la connexion du rack de solvants / dégazeur | |
325 à 1840 µl (en fonction de la configuration du mélangeur SpinFlow). Par défaut : 690 µl | |
0,001 ml/min. (0,2 ml/min. recommandé) | |
Double piston en série | |
Généralement : <0,2 MPa ou <1 %, la valeur la plus élevée prévalant | |
<0,15 % SD | |
Dégazeur interne à 4 micro membranes | |
42 cm | |
16 cm | |
51 cm | |
13,5 kg | |
100-120 V, 60 Hz ; 200-240 V, 50 Hz |