Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PCX-500
Séparez les espèces cationiques et neutres en un seul cycle à l’aide de cette colonne en mode mixte compatible avec les solvants.
Marque: Thermo Scientific™ 042191
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Séparez les analytes cationiques et neutres en un seul cycle à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500. Grâce à ses propriétés d’échange de cations et de phase inverse, cette colonne en mode mixte à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la gamme de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité ainsi que pour éliminer les contaminants afin de prolonger la durée de vie de la colonne.
Cette colonne est idéale pour l’analyse d’une large gamme de composés, comme les adrénergiques, les alcools, les anilines, les antidépresseurs, les agents anti-inflammatoires, les azurants de bain galvanoplastique, les céphalosporines, les colorants et teintes, les herbicides, les nucléotides et nucléosides, les peptides, les sulfonamides et les vitamines hydrosolubles.- Le noyau hydrophobe macroporeux assure une rétention en phase inverse et est revêtu d’une couche de billes de latex à échange de cations qui permet une rétention par échange de cations
- Capacité d’échange d’ions d’environ 120 μeq/colonne
- 100 % compatibles avec les solvants ; doivent toujours être utilisées avec au moins 1 % de solvant organique dans la phase mobile
Spécification
Mode mixte | |
Phase inverse et échange d’ions | |
8,5 μm | |
Polymère sphérique microporeux | |
1 200 Å | |
250 mm |
1 ml/min | |
4000 psi (275 bars) | |
Acide sulfonique | |
0 à 14 | |
L50 | |
4 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.