Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PAX-500
Pour séparer les espèces anioniques et neutres en un seul cycle, utilisez cette colonne en mode mixte compatible avec les solvants.
537.08€ - 1427.07€
Spécification
Type de colonne | Mode mixte |
---|---|
À utiliser avec (application) | Phase inverse et échange d’ions |
Pression max. | 4000 psi (275 bars) |
Granulométrie | 8,5 μm |
Phase stationnaire | Amine quaternaire alcanol |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11301723
|
Thermo Scientific™
042152 |
8,5 μm | 4 mm | 250 mm |
1427.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11311723
|
Thermo Scientific™
042153 |
8,5 μm | 4 mm | 50 mm |
537.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour séparer les espèces anioniques et neutres en un seul cycle, utilisez la colonne Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500. Grâce à ses propriétés d’échange d’anions et de phase inverse, cette colonne en mode mixte à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la gamme de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité ainsi que pour éliminer les contaminants afin de prolonger la durée de vie de la colonne. La colonne OmniPac PAX-500 est idéale pour l’analyse d’une large gamme de composés.
La colonne OmniPac PAX-500 est idéale pour l’analyse des alcools, des alcanolamines, des antihistaminiques, des agents anti-inflammatoires, des acides aromatiques, des acides inorganiques, des peptides, des purines et des pyrimidines, des sulfonamides, des surfactants anioniques sulfonés et des vitamines hydrosolubles.- Le noyau hydrophobe macroporeux assure une rétention en phase inverse et est revêtu d’une couche de billes de latex à échange d’anions qui permet une rétention par échange d’anions
- Capacité d’échange d’ions d’environ 40 μeq/colonne
- 100 % compatibles avec les solvants ; doivent toujours être utilisées avec au moins 1 % de solvant organique dans la phase mobile
Spécification
Mode mixte | |
4000 psi (275 bars) | |
Amine quaternaire alcanol | |
0 à 14 | |
300 m²/g | |
4 mm |
Phase inverse et échange d’ions | |
8,5 μm | |
Polymère sphérique microporeux | |
1 200 Å | |
L50 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.