Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PAX-100
Pour optimiser les séparations d’anions hydrophobes et halogénés, utilisez cette colonne d’échange d’anions compatible avec les solvants.
Marque: Thermo Scientific™ 042150
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Pour optimiser les séparations des anions hydrophobes et halogénés, utilisez la colonne Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100. Cette colonne d’échange d’anions à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la gamme de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité, solubiliser les échantillons autrement insolubles et éliminer les contaminants pour prolonger la durée de vie de la colonne. La colonne OmniPac PAX-100 est particulièrement adaptée à l’analyse des acides organiques plus importants, notamment les sulfonates d’alkylbenzène, les acides aromatiques, les barbituriques, les polyphosphates, les phosphates d’inositol, le thiocyanate, le thiosulfate et l’iodate.
- Composée d’un substrat microporeux à base de polymère compatible avec les solvants aggloméré avec une couche de billes en latex qui assure la fonctionnalité d’échange des anions
- Capacité d’échange d’ions d’environ 40 μeq/colonne
- 100 % compatibles avec les solvants ; doivent toujours être utilisées avec au moins 1 % de solvant organique dans la phase mobile
Spécification
Mode mixte | |
Phase inverse et échange d’ions | |
8,5 μm | |
Polymère sphérique microporeux | |
60 Å | |
250 mm |
1 ml/min | |
4000 psi (275 bars) | |
Amine quaternaire alcanol | |
0 à 14 | |
L46 | |
4 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.