Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes d’échange d’ions Dionex™ MAbPac™SCX-10
Click to view available options
Comprend:
1 lot de résine
3 lots de résine
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Séparations à haute résolution inégalées
- Une efficacité exceptionnelle
- Résolution la plus élevée des variants d’anticorps monoclonaux
- Reproductibilité colonne-à-colonne et lot-à-lot inégalée
- Élimination des interactions hydrophobes
- Excellent pour les tests de stabilité
Spécification
Spécification
| Type | Bio-LC |
| Comprend | 1 lot de résine |