Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC pour oligonucléotides DNAPac™ PA200
Profitez d’un système d’échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse grâce aux colonnes HPLC pour oligonucléotides Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
Marque:  Thermo Scientific™ 082510
Code produit. 15139673
  • 2813.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Profitez d’un système d’échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse grâce aux colonnes HPLC pour oligonucléotides Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
  • Permettent une résolution n, n-1 pour oligonucléotides
  • Résolvent les oligonucléotides avec des structures secondaires
  • Permettent le dosage de la pureté du phosphorothioate
  • Contrôlent la sélectivité avec pH éluant, sels et solvants
  • Résolvent l’ARN avec des liaisons aberrantes (2’ – 5’) à partir de l’ARN simple brin normal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
Système UltiMate 3000 Titanium
10000 psi (690 bars)
2,5 à 12,5
85°C
DNAPac
Échange d’ions
Colonne analytique
4,6 mm
250 mm
4 μm
Non poreuse
Ammonium quaternaire
Polymère sphérique, non poreux
Échange d’ions
Bio-LC