Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC pour oligonucléotides DNAPac™ PA200
Profitez d’un système d’échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse grâce aux colonnes HPLC pour oligonucléotides Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
Marque: Thermo Scientific™ 063421
Description
Profitez d’un système d’échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse grâce aux colonnes HPLC pour oligonucléotides Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
- Permettent une résolution n, n-1 pour oligonucléotides
- Résolvent les oligonucléotides avec des structures secondaires
- Permettent le dosage de la pureté du phosphorothioate
- Contrôlent la sélectivité avec pH éluant, sels et solvants
- Résolvent l’ARN avec des liaisons aberrantes (2’ – 5’) à partir de l’ARN simple brin normal
Spécification
Colonne analytique | |
1,2 ml/min | |
250 mm | |
pH 2 à 12,5, 100 % compatible avec les solvants organiques courants, éluants de forme ionique : chlorure, perchlorate | |
2,5 à 12,5 | |
85°C | |
DNAPac | |
Échange d’ions | |
Colonne analytique |
9 mm | |
Système UltiMate 3000 Titanium | |
4000 psi (275 bars) | |
8 μm | |
Non poreuse | |
Ammonium quaternaire | |
Polymère sphérique, non poreux | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.