Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Dionex™ AS-AP
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les kits de flacons d’échantillonnage automatique AS-AP Thermo Scientific™ Dionex™, disponibles en polystyrène, en verre ou en polypropylène, avec des bouchons et des septa fendus.
Spécification
Spécification
| Type | Kit de flacons |
| Comprend | Bouchons et septa fendus |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (équipement) | Passeur automatique AS-AP |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Quantité | Each 1 |