Learn More
Sulfosuccinate de dioctyle, sel de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4509553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
Code produit. 10214480
Marque: Thermo Scientific Acros 117101000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-11-7
Formule moléculaire C20H37NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 444.56
Numéro MDL MFCD00012455
Clé InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonyme docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
CID PubChem 23673837
Nom IUPAC Sodium;1,4 -bis(2 -éthylhexoxy)-1,4 -dioxobutane-2 -sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Acidité 2.5 max. (on solids basis)
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 100 g
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Merck Index 15, 3446
Informations sur la solubilité 300ppm max. Insoluble Matter (in toluene, in 50% soln.)
Poids de la formule 444.55
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Solide cireux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.