Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers with Glass Olives
Dimroth condensers for condensing vapours
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 05240306
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Condenseurs Dimroth conformes à la norme DIN 12591 en complément de la norme DIN
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
Surface de refroidissement - 810 cm² | |
250 mm | |
NS 45/40 |
Vapeurs condensables | |
1 | |
Tubulure DURAN™ |