Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers for Extractors, with Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
140.00€ - 227.00€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
Comprend | Olives en verre |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10261981
|
Lenz Laborglasintrumente
05246008 |
71/51 NS |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10393191
|
Lenz Laborglasintrumente
05246005 |
34/35 NS |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Dimroth condensers for extractors
- For condensing vapours
- With NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre Duran | |
Olives en verre | |
1 de chaque |