Learn More
Diméthylzinc,solution 1,2M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10689414 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10689414
Marque: Thermo Scientific Acros 377248000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 544-97-8 | C2H6Zn | 95.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylzinc
Couleur Clear colorless
Note relative au nom 1.2M Solution in Toluene
CAS 544-97-8, 108-88-3
Formule moléculaire C2H6Zn
Formule linéaire Zn(CH3)2
Numéro MDL MFCD00014854
Concentration 1.2M (based on Zn) exact strength on the certificate of analysis
Densité 0.9300g/mL
Merck Index 15, 3289
Synonyme dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Clé InChI JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
Nom IUPAC Zinc ; carbanide
Poids moléculaire (g/mol) 95.45
CID PubChem 11010
Poids de la formule 95.45
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.93
Quantité 800 ml