Learn More
Oxyde de diméthylétain, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyltin oxide |
Point de fusion | (decomposition) |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN3146 |
Poids de la formule | 166.77 |
Forme physique | Poudre |
Nom du produit
Oxyde de diméthylétain, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu