Learn More
Dichlorure de diméthylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10537031
Dichlorure de diméthylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10537031
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10537031
Marque: Thermo Scientific Acros 347820250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 753-73-1
Numéro MDL MFCD00000517
Clé InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
CID PubChem 12955
Nom IUPAC Dichloro(diméthyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyltin dichloride
Point de fusion 103.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 188.0°C to 190.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H6Cl2Sn
Formule linéaire (CH3)2Sn(Cl)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: 0.1 g/mL in methanol
Poids moléculaire (g/mol) 219.66
Poids de la formule 219.66
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Crystals
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0435824 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Catalog Number347820250,347821000,347820050
Numéro de lotA0329781 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number347820250,347821000,347820050
Numéro de lotA0388032 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2021 Catalog Number347820250,347821000,347820050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethyltin dichloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dichlorure de diméthylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >