Learn More
Chlorure de diméthyloctadécyl[3-(triméthoxysilyl)propyl]ammonium, 60 % dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10153111
Chlorure de diméthyloctadécyl[3-(triméthoxysilyl)propyl]ammonium, 60 % dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153111
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10153111
Marque: Thermo Scientific Acros 338531000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
CAS 27668-52-6
Couleur Jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C26H58ClNO3Si
Formule linéaire [(CH3O)3Si(CH2)3N(CH3)2(CH2)17CH3]Cl
Numéro MDL MFCD00054224
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.89
Synonyme quat-silsesquioxane, dmoap, dow corning 5700, caswell no. 892b, dimethyloctadecyl 3-trimethoxysilyl propyl ammonium chloride, unii-iq36o85wq4, n,n-dimethyl-n-3-trimethoxysilyl propyl octadecan-1-aminium chloride, epa pesticide chemical code 107401, 3-trimethoxysilyl propyl dimethyl octadecyl ammonium chloride, 3-trimethoxysilyl propyldimethyloctadecylammonium
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
Nom IUPAC diméthyl-octadécyl-(3 -triméthoxysilylpropyl)azanium;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 496.29
CID PubChem 62827
Poids de la formule 496.29
Pourcentage de pureté 60% in methanol
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464857 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number338531000
Numéro de lotA0454661 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2024 Catalog Number338531000
Numéro de lotA0396227 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number338531000
Numéro de lotA0396228 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number338531000
Numéro de lotA0414518 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number338531000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyloctadecyl¢3-(trimethoxysilyl)propyl!ammonium chloride, 60% in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de diméthyloctadécyl[3-(triméthoxysilyl)propyl]ammonium, 60 % dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals >