Learn More
Diméthylformamide, extra-pur, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Description
Diméthylformamide, extra-pur, SLR
Spécification
Spécification
Point de fusion | -61°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 153°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.1 |
Poids de la formule | 73.09g/mol |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527792 | Certificat d’analyse | 24/02/2025 | D/3840/21,D/3840/PB17,D/3840/17,D/3840/27 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethylformamide
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- MIXTURE LIST-Contient: dimethylformamide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diméthylformamide, extra-pur, SLR, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu