Learn More
Diméthyle4-(4-méthoxyphényl)-2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 331.37 |
Pourcentage de pureté | 97% |