Learn More
Chlorhydrate de diméthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122970
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-59-2
Numéro MDL MFCD00012477
Clé InChI IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
CID PubChem 10473
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 160.0°C
Couleur Blanc
pH 5 to 6 (5% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C2H7N·HCl
Formule linéaire (CH3)2NH·HCl
Quantité 500 g
Beilstein 04, 39
Merck Index 15, 3250
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether
SMILES CNC.Cl
Nom IUPAC N-méthylméthanamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 81.55
Poids de la formule 81.55
Pourcentage de pureté 99%
Matière insoluble 0.005% max. (in water)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.