Learn More
Diméthylamine hydrochloride, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
25.30€ - 256.00€
Identifiants chimiques
CAS | 506-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H8ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 81.543 |
Numéro MDL | MFCD00012477 |
Clé InChI | IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride |
CID PubChem | 10473 |
Nom IUPAC | N-méthylméthanamine;hydrochloride |
SMILES | CNC.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12133.30 |
250 g |
25.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480083
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12133.0B |
1000 g |
67.60€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400093
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12133.0I |
5000 g |
256.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dimethylamine hydrochloride is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals like ranitidine and metformin, tramadol and amlodipine. It is used as a precursor of atrazine. It is associated with sodium acetate and used to carry out the Willgerodt- Kindler reaction to prepare amides. Its free base reacts with carbon disulfide to get dimethyldithiocarbamate which is used in rubber vulcanization. It is involved in the synthesis of dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amine by reacting with 1-methyl pyrrole and formaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorhydrate de diméthylamine est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques comme la ranitidine et la metformine, le tramadol et l’amlodipine. Il est utilisé comme précurseur de l’atrazine. Elle est associée à l’acétate de sodium et utilisée pour réaliser la réaction Willgerodt-Kindler pour préparer les amides. Sa base libre réagit avec le disulfure de carbone pour obtenir le diméthyldithiocarbamate qui est utilisé dans la vulcanisation du caoutchouc. Il est impliqué dans la synthèse de la diméthyl-1-méthyl-pyrrol-2-ylméthyl)-amine en réagissant avec la pyrrole de 1-méthyle et le formaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et le chloroforme
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
Identifiants chimiques
506-59-2 | |
81.543 | |
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N | |
10473 | |
CNC.Cl |
C2H8ClN | |
MFCD00012477 | |
dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride | |
N-méthylméthanamine;hydrochloride |
Spécification
Dimethylamine hydrochloride | |
168°C to 174°C | |
MFCD00012477 | |
Hygroscopic | |
dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride | |
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylméthanamine;hydrochloride | |
10473 | |
≥98% |
506-59-2 | |
C2H8ClN | |
3589311 | |
14,3228 | |
Soluble in water,alcohol and chloroform | |
CNC.Cl | |
81.543 | |
81.55 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-046-5
missing translation for 'rtecsNumber' : IQ0220000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only