Learn More
Diméthylamine, solution à 40 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 163670100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 124-40-3 Poids : 8.90000kg Transport : UN number : 1160 Chem class : 3 Pack group : II
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Dimethylamine | |
-37.0°C | |
0.8900 g/mL | |
-18°C | |
C2H7N | |
(CH3)2NH | |
10 L | |
07,119 | |
15, 3250 | |
Solubility aq. soln.: >500 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CNC | |
45.09 | |
CHEBI:17170 | |
≥40% |
124-40-3,7732-18-5 | |
Incolore | |
54.0°C | |
Récipient en plastique | |
1.37 | |
MFCD00008288 | |
04, 39 | |
0.89 | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, dimethylamine anhydrous, dimethylamin, dimethyl amine, rcra waste number u092, dimethyl-amine, methanamine, n-methyl, dimethylamine solution | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
diméthylamine | |
674 | |
45.07 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Dimethylamine, solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dimethylamine
RUO – Research Use Only