Learn More
Diméthylamine,2 solution M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
87.10€ - 298.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethylamine |
---|---|
Couleur | Jaune |
Note relative au nom | 2M solution in THF |
CAS | 124-40-3, 109-99-9 |
Formule moléculaire | C2H7N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10349702
|
Thermo Scientific Acros
388381000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
87.10€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10005533
|
Thermo Scientific Acros
388388000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
298.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Dimethylamine | |
2M solution in THF | |
C2H7N | |
MFCD00008288 | |
0.8500g/mL | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylméthanamine | |
674 | |
45.08 | |
0.85 | |
Solution |
Jaune | |
124-40-3, 109-99-9 | |
NH(CH3)2 | |
About 2M, exact strength on the certificate of analysis | |
15, 3250 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CNC | |
45.085 | |
CHEBI:17170 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
−17°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Peut irriter les voies respiratoires.Susceptible de provoquer le cancer.Liquide et vapeur inflammables.Peut former des peroxydes explosifs.
GHS P Statement Wear eye protection/face protection. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Keep container tightly closed. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
danger
- Dimethylamine, 2M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.